Merck
GF90240229
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 6mm disks, 0.01mm thickness
別名:
NI080200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (disc)
メーカー/製品名
Goodfellow 902-402-29
直径×厚み
6 mm × 0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)