Merck
GF89993952
ガラス封着合金、Fe54Ni29Co17
100mm rod, 1.6mm diameter
別名:
FE047901
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 899-939-52
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)