Merck
GF89072501
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.05m wire, 1.0mm diameter, annealed
別名:
PT015160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 890-725-01