Merck
GF88126274
磁気遮蔽合金、Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni77%/Fe14%/Cu 5%/Mo 4%, size 60 × 60 mm, thickness 0.15 mm, temper annealed
別名:
NI030275
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 881-262-74
サイズ
60 × 60 mm
厚さ
0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)