Merck
GF87840197
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
1000mm tube, 15mm outside diameter, 0.4mm wall thickness, 14.2mm inside diameter, as drawn
別名:
NJ277600
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 878-401-97
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)