Merck
GF86877994
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
50m wire, 0.25mm diameter, as drawn
別名:
AL185150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 868-779-94
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)