安全性情報
GF85570803
Copper/Beryllium
rod, Cu98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 100 mm, temper hard
別名:
CU077955
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 855-708-03
L
100 mm
直径
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF85570803-1EA:
GF85570803-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)