Merck
GF85568800
Silicon nitride
powder, 0.02 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
別名:
SI536015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 855-688-00
重量
100 g
部分最大サイズ
0.02 (micron)