Merck
GF85503528
白金-イリジウム合金、Pt90Ir10
0.1m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
別名:
PT025835
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
アッセイ
99.999%
形状
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 855-035-28
L
0.1 m
コンダクタ直径
0.05 mm
絶縁体厚
0.009 mm