Merck
GF84872122
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 8mm disks, 0.02mm thickness, annealed
別名:
NI170250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 848-721-22
サイズ×厚み
8 mm × 0.02 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)