Merck
GF84746357
T1 - 熱電対合金、Ni90Cr10
50m wire, 0.025mm diameter, annealed
別名:
NI095110
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 847-463-57
L ×直径
50 m × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)