Merck
GF84662736
Hastelloy® C276 -耐熱合金、Ni57Mo17Cr16FeWMn
1000mm tube, 6.35mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 4.55mm inside diameter
別名:
NI147200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 846-627-36
L ×壁厚
1000 mm × 0.9 mm
外径 × 内径
6.35 mm × 4.55 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Hastelloyは、Haynes International, Incの商標として登録されています。
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)