Merck
GF83624238
Aluminum-cobalt alloy, Al99.9Co0.1
10m wire, 1.0mm diameter, as drawn
別名:
AD205160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 836-242-38
L ×直径
10 m × 1.0 mm