安全性情報
GF82200518
アルミナ
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 15 mm
別名:
AL603202
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 822-005-18
直径
15 mm
厚さ
2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF82200518-2EA:
GF82200518-10EA:
GF82200518-5EA:
GF82200518-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)