Merck
GF81740640
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 500 mm, condition extruded
別名:
AL137910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 817-406-40
L
500 mm
直径
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)