Merck
GF79014461
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti90%/Al 6%/V 4%, 1.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
別名:
TI017902
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 790-144-61
L
1000 mm
直径
1.0 mm