Merck
GF78608773
Nickel-iron alloy, Ni52Fe48
500mm tube, 4.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 4.36mm inside diameter
別名:
NI197450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 786-087-73
L ×壁厚
500 mm × 0.07 mm
外径 × 内径
4.5 mm × 4.36 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)