Merck
GF77645953
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, 99.85%
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.85%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 776-459-53
抵抗性
9.71 μΩ-cm
サイズ×厚み
25 x 25 mm × 0.015 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N