Merck
GF77418232
ステンレススチール - AISI 302合金、FeCr18Ni8
foil, 50 x 50mm, 0.15mm thickness, hard
別名:
FE200290
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
foil (temper hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 774-182-32
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)