安全性情報
GF77355715
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
別名:
FF210331
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 773-557-15
L
0.5 m
コイル幅
12 mm
厚さ
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF77355715-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)