Merck
GF76635344
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 2 m, coil width 150 mm
別名:
FE210321
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 766-353-44
L
2 m
コイル幅
150 mm
厚さ
0.25 mm