Merck
GF76548910
Nickel-molybdenum alloy, Ni80Mo20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
別名:
NJ026010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 765-489-10
重量
500 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)