Merck
GF75209171
硫化亜鉛
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
別名:
ZN536100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 752-091-71
重量
100 g
塊最大サイズ
5 mm