Merck
GF75157049
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, annealed
別名:
NI040240
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 751-570-49
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation