Merck
GF75039655
黄銅合金、Cu63Zn37
foil, 600 x 600mm, 1.0mm thickness, half hard
別名:
CU020450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (temper half hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 750-396-55
サイズ×厚み
600 mm × 600 mm × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)