Merck
GF74856549
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.13 mm, L 10 m, coil width 30 mm
別名:
AR311310
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 748-565-49
L
10 m
コイル幅
30 mm
厚さ
0.13 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)