Merck
GF73431301
チタン
foil, thickness 0.075 mm, purity 99.6+%, diameter 25 mm
別名:
TI000351
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.6%
フォーム
foil
自己発火温度
860 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 734-313-01
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
直径
25 mm
厚さ
0.075 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)