Merck
GF71554697
Silicone Elastomer
sheet, thickness 8 mm, size 600 × 600 mm, tolerance +/-0.4
別名:
SI303400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 715-546-97
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
8 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)