Merck
GF70767827
Monel®合金400、Ni65Cu33Fe2
100mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, as drawn
別名:
NI117150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 707-678-27
L ×壁厚
100 mm × 0.1 mm
外径 × 内径
0.8 mm × 0.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Monelは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)