Merck
GF70728521
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 4mm disks, 0.1mm thickness
別名:
FE180400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (disc)
メーカー/製品名
Goodfellow 707-285-21
直径×厚み
4 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)