Merck
GF70616088
Polyethylene - Low Density
(LDPE), tube, outside diameter 12.7mm, L 2 m, wall thickness 1.6 mm
別名:
ET317690
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 706-160-88
L
2 m
壁厚
1.6 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)