Merck
GF69919666
Quartz - fused
tube, outside diameter 28 mm, length 450 mm, wall thickness 1.5 mm
別名:
SI617490
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 699-196-66
L
450 mm
外径
28 mm
壁厚
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)