Merck
GF68896704
Silicone Elastomer
film, thickness 0.05 mm, size 150 × 200 mm, specification usp class vi
別名:
SI301050
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 688-967-04
サイズ
150 × 200 mm
厚さ
0.05 mm