Merck
GF68825582
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 0.5m coil, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
別名:
FE280320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 688-255-82
サイズ×厚み
0.5 m × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)