Merck
GF67677980
Carbon - vitreous - 3000c
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 25 g, maximum temperature 3000c in vacuum or inert gas (500-600c in air)
別名:
VC006303
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 676-779-80
重量
25 g
公称顆粒サイズ
2-3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)