Merck
GF66490702
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.5 mm, Fe64%/Ni36%, temper annealed, diameter 6 mm
別名:
FE020351
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 664-907-02
直径
6 mm
厚さ
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy