Merck
GF66108832
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
10m wire, 1.0mm diameter, annealed
別名:
NE075140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 661-088-32
L ×直径
10 m × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Hastelloyは、Haynes International, Incの商標として登録されています。
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.