Merck
GF64663386
Hastelloy® B-3 alloy, Ni65Mo28.5Cr1.5Fe1.5(Co+Mn+W)3.5max
5m wire, 0.5mm diameter, annealed
別名:
NK255150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 646-633-86
L ×直径
5 m × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Hastelloyは、Haynes International, Incの商標として登録されています。
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.