Merck
GF64563879
ステンレススチール - AISI 321合金、FeCr18Ni9Ti
foil, 100 x 100mm, 0.914mm thickness, annealed
別名:
FE210350
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 645-638-79
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.914 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)