Merck
GF64000673
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
別名:
MN010210
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
light tight (lt)
形状
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 640-006-73
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.025 mm