Merck
GF63698237
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
別名:
FP323250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 636-982-37
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
10 mm