Merck
GF63430871
黄銅合金、Cu63Zn37
200mm rod, 10.0mm diameter, annealed
別名:
CU027930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 634-308-71
L ×直径
200 mm × 10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)