Merck
GF61654822
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
20m wire, 0.5mm diameter, annealed
別名:
FE245131
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 616-548-22
L ×直径
20 m × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)