Merck
GF61416299
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
foil, 15mm disks, 0.05mm thickness, as rolled
別名:
NI050225
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (disks - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 614-162-99
サイズ×厚み
15 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)