Merck
GF59643681
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 2 m, coil width 0.4 mm
別名:
CU050247
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 596-436-81
L
2 m
コイル幅
0.4 mm
厚さ
0.08 mm