Merck
GF59491031
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.008 mm, L 10 m, condition biaxially oriented
別名:
PP301081
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 594-910-31
L
10 m
厚さ
0.008 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)