Merck
GF56238903
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 8mm disks, 0.006mm thickness
別名:
SN010200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil (disc)
メーカー/製品名
Goodfellow 562-389-03
直径×厚み
8 mm × 0.006 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)