Merck
GF55824385
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
foil, 50mm disks, 0.1mm thickness, annealed
別名:
FE220270
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 558-243-85
サイズ×厚み
50 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)