Merck
GF55519083
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 20x25mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
別名:
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141711
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 555-190-83
サイズ×厚み
20x25 mm × 0.01 mm
粒径
10-20 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)