Merck
GF55257554
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.0125mm thickness, hard, light tight (lt)
別名:
FE240220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
詳細
light tight (lt)
フォーム
foil (hard
hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 552-575-54
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.0125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)